missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STEMCELL Technologies Ionomycine
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Description
- Ionomycin is a potent and selective calcium ionophore derived from Streptomyces conglobatus (Liu et al.) It is used as a research tool to rapidly raise the intracellular level of calcium, and to study calcium transport across biological membranes by inducing the release of cytosolic calcium stores (Morgan & Jacob; Yoshida & Plant)
- Ionomycin is a more effective Ca++ ionophore than A23187, but less effective at binding and carrying Mg++ (Liu & Hermann)
- Ionomycin is able to activate and prime the polymorphonuclear neutrophil (PMN) oxidase (Elzi et al.), and is used in conjunction with Phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA; Catalog #74042) for the activation of T cells (IC50 = 5.8 nM; Caraher et al.; Zhang et al.) This product is supplied as a 10 mg/mL solution in ethanol
- Activates T cells from human, mouse, or rat sources, in combination with PMA, to express cytokines including IL-17, IL-4, IL-10, and IL-2 (Caraher et al.; Harrington et al.; Parrish-Novak et al.)
Spécification
Spécification
| CAS | 56092-81-0; 64-17-5 |
| Synonyme | SQ 23377 |
| Quantité | 1 mg |
| Formule moléculaire | C41H72O9 |
| Pureté | ≥98% |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu