missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melford Ionomycin Calcium

Code produit. p-200087079
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 30018356

Marque: Melford I520250.005

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Ionomycin Calcium Salt is a calcium ionophore, which means it facilitates the transport of calcium ions across cellular membranes.

Ionomycin Calcium Salt is a calcium ionophore, which means it facilitates the transport of calcium ions across cellular membranes.

It is commonly employed to study calcium signaling and its role in various biological processes. It is particularly useful for investigating intracellular calcium levels, calcium-dependent enzymes, and cellular responses triggered by calcium influx.

Ionomycin Calcium Salt is used in cell culture experiments to induce a rapid and controlled increase in intracellular calcium levels. This allows the investigation of the downstream effects of calcium signaling pathways, including cellular activation, secretion, proliferation, and apoptosis.

Furthermore, it is frequently utilized in combination with other substances, such as fluorescent calcium indicators or protein kinase activators, to elucidate specific cellular mechanisms and signaling pathways.

Spécification

Nom chimique ou matériau Ionomycin, Calcium
CAS 56092-82-1
Quantité 5 mg
Formule moléculaire C41H70O9Ca
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis