missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ioversol, MedChemExpress

Code produit. 16434597
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16434597

Marque: Medchem Express HYB1410

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Ioversol (MP-328) is a nonionic iodinated contrast medium (CM) that is used during a CT scan or x-ray in animal experiment. Ioversol does not damage the blood-brain barrier (BBB) in animal.

Ioversol (MP-328) is a nonionic iodinated contrast medium (CM) that is used during a CT scan or x-ray in animal experiment. Ioversol does not damage the blood-brain barrier (BBB) in animal.

Spécification

Nom chimique ou matériau Ioversol
CAS 87771-40-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H24I3N3O9
Quantité 50 mg
Synonyme MP-328
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (123.90 mM)
SMILES O=C(C1=C(I)C(N(C(CO)=O)CCO)=C(I)C(C(NCC(O)CO)=O)=C1I)NCC(O)CO
Poids moléculaire (g/mol) 807.11
Poids de la formule 807.11
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis