Learn More
Ebro Electronic™ Série de thermomètres à cœur TFX
GREENER_CHOICE
Code produit. 11763509
Click to view available options
Type de sonde:
Arrondi
Fixe
Pointue, capteur pT1000
Pointues
Revêtement en verre
Comprend:
Câble en silicone
Pas de câble
Thermomètre, capteur, certificat d’étalonnage et manuel d’instructions
Modèle:
TFX 410
TFX 410-1 & TPX 200
TFX 410-1 TPX 400
TFX 410-1 et TPX 100
TFX 410-1 et TPX 200-40
TFX 410-1 et TPX 300
TFX 410-1 et TPX 400-15
TFX 410-1 et TPX 440
TFX 420 et TPX 200
TFX 420 et TPX 400
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11763509
Marque: Ebro Electronic™ 13405416A
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Thermomètre précis et très robuste avec un grand écran
  • Boîtier ABS robuste résistant aux éclaboussures / aux chocs
  • Sonde en acier inox résistant à la corrosion
  • Indicateur de batterie faible et arrêt automatique
  • Le grand affichage LCD affiche les relevés et résiste à l’eau de vaisselle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CE EN 13485, EN 12830
Jetable Single-use
À utiliser avec (application) Pour les boulangeries, les boucheries et l’industrie alimentaire
Hauteur (métrique) 109 mm
Comprend Thermomètre, capteur, certificat d’étalonnage et manuel d’instructions
Longueur (métrique) 54mm
Matériau Plastique ABS
Modèle TFX 410-1 TPX 400
Type de sonde Pointues
Résolution 0,1°C
Poids (métrique) 90 g
Type de produit Thermomètre à cœur de précision
Stockage de données Néant
Description With silicone cable
Température max. (impériale) 572°F
Température max. (métrique) 300°C
Température (impériale) min. -58°F
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (métrique) -50°C à +300 ou -50°C à +400°C
Calibrated Factory Calibrated
À utiliser avec (équipement) AG 130, AG 140, AG 150, AG 160, AX 100
Autonomie de la batterie Approx. 5 Years
Type de batterie Lithium 3 V/Type CR 2477
Précision ±0,3°C
Immersion Length 120 mm
Affichage LCD
Largeur (métrique) 22 mm