Learn More
Ismatec™ Pompe péristaltique IP-12
Utilisez ces pompes pour les applications analytiques. Les pompes péristaltiques Ismatec™ IP offrent les débits de pulsation les plus faibles ainsi qu’une précision et une répétabilité exceptionnelles sur tous les canaux.
Description
- 8 rouleaux en acier inox à entraînement actif
- Boîtier en acier inox laqué
- Clavier à membrane et affichage LED
- Cassettes Click‘n‘go avec réglage automatique de la pression
- Chaque canal peut prendre différentes tailles de tubulure
- Tubulure à 2 arrêts
- Pression différentielle 1,0 bar selon le matériau de la tubulure
- Les tubulures avec de petits dia. int. et/ou les cassettes avec levier de pression peuvent permettre des pressions plus élevées