Learn More
Gibco™ Mouse CXCL10 (IP-10) Recombinant Protein
Code produit. 10314123
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Quantité unitSize
10314123 100 μg 1 pièce
1 options
Code produit. 10314123
Marque: Gibco™ PMC1081
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Recombinant IP10 is a bioactive protein intended for use in cell culture applications. IP10 is a chemokine of the CXC subfamily and ligand for the receptor CXCR3. Binding of this protein to CXCR3 results in pleiotropic effects, including stimulation of monocytes, natural killer and T-cell migration, and modulation of adhesion molecule expression.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Cell Culture
Poids moléculaire 8.7 kDa
Méthode de purification Sequential Chromatography
Quantité 100 μg
Conditions de stockage Store in refrigerator (2–8°C)
Concentration en endotoxines < 0.1 ng/μg
Alias de gène IP-10
Espèces Mouse
Recombinant Recombinant
Système d’expression E. coli
Famille de protéines Chemokines & Receptors
Forme Lyophilized
Sous-type de protéine IP-10
Pureté ou qualité 95 %
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.