missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IPAG, Tocris Bioscience™

Code produit. 18016052
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 18016052

Marque: Tocris Bioscience 0544/10

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Potent σ antagonist

Potent σ-receptor antagonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 193527-91-2
Formule moléculaire C17H22IN3
Poids moléculaire (g/mol) 395.288
Clé InChI UUKPIWYXWLJPJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ipag, 1-4-iodophenyl-3-2-adamantyl guanidine, 2-2-adamantyl-1-4-iodophenyl guanidine, tocris-0544
CID PubChem 4239764
Nom IUPAC 2-(2-adamantyl)-1-(4-iodophenyl)guanidine
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)C3N=C(N)NC4=CC=C(C=C4)I

Spécification

Nom chimique ou matériau IPAG
Quantité 10 mg
Poids de la formule 395.29
Pourcentage de pureté >98%
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis