Learn More
Ipatasertib, MedChemExpress
Code produit. 16422467
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Code produit. 16422467
Marque: Medchem Express HY15186
MedChemExpress Ipatasertib (GDC-0068) is a highly selective and ATP-competitive pan-Akt inhibitor with IC50s of 5, 18 and 8 nM for Akt1, Akt2 and Akt3, respectively.
Ipatasertib (GDC-0068) is a highly selective and ATP-competitive pan-Akt inhibitor with IC50s of 5, 18 and 8 nM for Akt1, Akt2 and Akt3, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ipatasertib
Forme physique Powder
CAS 1001264-89-6
Couleur Off-White
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H32ClN5O2
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Synonyme GDC-0068 RG7440
Informations sur la solubilité DMSO : 220 mg/mL (480.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C([C@@H](CNC(C)C)C(N2CCN(C3=C([C@H](C)C[C@H]4O)C4=NC=N3)CC2)=O)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 458.0
Poids de la formule 458.0
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.