Learn More
Ipatasertib, MedChemExpress
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Description
Ipatasertib (GDC-0068) is a highly selective and ATP-competitive pan-Akt inhibitor with IC50s of 5, 18 and 8 nM for Akt1, Akt2 and Akt3, respectively.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ipatasertib |
| Forme physique | Powder |
| CAS | 1001264-89-6 |
| Couleur | Off-White |
| Quantité | 10 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C24H32ClN5O2 |
| À utiliser avec (application) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonyme | GDC-0068 RG7440 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 220 mg/mL (480.35 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.