Learn More
Ismatec™ Pompe péristaltique IPC 12
Click to view available options
Débit:
0,002 à 44 ml/min
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les pompes programmables multicanaux sont équipées d’engrenages planétaires qui entraînent huit rouleaux en acier inoxydable à l’unisson pour une rotation en douceur et un débit de liquide précis.
Capacités de commande à distance : RS-232 pour contrôler toutes les fonctions opérationnelles (DB9 mâle) ; 0à 5 VCC 0 à 10 VCC 0 à 20 mA 4 à 20 mA pour le démarrage/arrêt et le démarrage automatique via la fermeture de contact (DB15 mâle) ; pédale (port DIN à trois broches). Suivi de la vitesse via une sortie analogique.
- L’affichage LED à quatre chiffres indique le débit ou le régime lorsque la pompe fonctionne
- Utilisez le bouton MAX pour augmenter instantanément la vitesse d’amorçage ou de rinçage sans perturber les paramètres programmés
- Les cartouches Click’n’go™ intègrent une occlusion automatique pour une utilisation simplifiée, moins de modifications de tubulure et des résultats reproductibles
- Les cartouches d’occulsion réglables sont disponibles séparément
- Installez les cartouches dans un sens pour une faible pulsation et dans le sens opposé pour une contre-pression plus élevée
- Débit : 0,0004 à 11 ml/min (selon la taille de tubulure utilisée)
- Par heure : de 0,1 seconde à 999,9 heures
- Lots : définissez le délai entre les volumes distribués
- Sans gouttes : programmez les étapes pour éviter les gouttes
- Le volume s’affiche en ml ou en μ l
Capacités de commande à distance : RS-232 pour contrôler toutes les fonctions opérationnelles (DB9 mâle) ; 0à 5 VCC 0 à 10 VCC 0 à 20 mA 4 à 20 mA pour le démarrage/arrêt et le démarrage automatique via la fermeture de contact (DB15 mâle) ; pédale (port DIN à trois broches). Suivi de la vitesse via une sortie analogique.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Compatibilité CE (EN 61326-1/EN 61010-1), compatibilité ETL (UL 61010A-1 et CAN/CSA C22.2 n° 1010-1) |
| Canaux | 12 |
| Type de contrôle | Vitesse variable |
| Type d’affichage | LED |
| Classification du boîtier | IP30 |
| Débit | 0,002 à 44 ml/min |
| Pression maximale | 14,5 psi (différentiel) |
| Motor Speed | 45 tr/min |
| Réversible | Oui |
| Finition | Peinture |
| Afficher plus |