Learn More
Ismatec™ Pompe péristaltique numérique à vitesse standard IPC
Click to view available options
Débit:
0,002 à 44 ml/min
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Débit fluide et précis et moins de changements de tubulure.
- Le train planétaire avec huit rotors SS réduit les pulsations, augmente la précision du débit et prolonge la durée de vie des tubulures.
- L’affichage LED à quatre chiffres facilite la reproductibilité.
- Les cartouches d’écrasement automatique sont faciles à utiliser et fournissent des résultats reproductibles.
- Pompe de commande via le clavier à 6 touches ou les signaux analogiques et externes TTL.
- Fourni avec des cassettes à levier de pression.
Spécification
Spécification
| Précision | Supérieur à ±1 % |
| Canaux | 24 |
| Type de contrôle | Numérique à vitesse variable |
| Débit | 0,002 à 44 ml/min |
| Pression maximale | 22 psi |
| Motor Speed | 45 tr/min |
| Comprend | Cassettes à levier de pression |
| Nbre de rouleaux | 8 |
| Type de tubulure | Tubulure à 2 arrêts |
| Largeur totale (métrique) | 15,24 cm |
| Afficher plus |