Learn More
Memmert™ Incubateur réfrigéré IPP avec refroidissement Peltier et affichage double, 108 L, acier inox
Code produit. 13454079 Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
108 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13454079
Marque: Memmert™ IPP110
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Plage de températures : 0°C à 70°C
  • Plage de températures de 0°C à +70°C
  • 5 Tailles de modèle (volume de 32 à 749 litres)
  • 2 versions : SingleDISPLAY et TwinDISPLAY
  • Portes doubles standard pour tous les modèles : prévention de la contamination et des chutes de température, en même temps qu’une vue optimale de la charge sensible à travers les portes intérieures en verre à grande surface
  • Les ventilateurs intégrés aux éléments Peltier assurent un transfert d’énergie rapide et une distribution optimale de la température
Garantie
Trois ans
Spécification
Certifications/Conformité CE
Capacité (métrique) 108 L
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Matériau Acier inoxydable texturé, acier zingué à l’arrière
Type de bouchon Type allemand
Plage de températures (métrique) 0°C to 70°C
Type Incubateur réfrigéré
Affichage Écran simple couleur TFT haute définition
Comprend Certificat d’étalonnage des travaux pour 10°C et 37°C
Nbre de portes 2
Précision de la température 0,1°C
Dimensions (P x l x H) intérieures 400 x 560 x 480 mm
Largeur (métrique) 745 mm
Largeur (métrique) intérieure 560 mm
Hauteur (métrique) 864 mm
Hauteur (métrique) intérieure 480 mm
Profondeur (métrique) intérieure 400 mm
Poids à l’expédition (métrique) 103 kg
Poids (métrique) 78 kg
Alimentation électrique 115/230 V, 50/60 Hz, 650 W
Tension 230/115 V
Fréquence 50/60 Hz