Learn More
Bromure d'ipratropium monohydraté, LoGiCal
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ipratropium Bromide Monohydrate |
| CAS | 66985-17-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | Ipratropium Bromide Monohydrate |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C20H32BrNO4 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | (3-endo,8-syn)-3-(3-Hydroxy-1-oxo-2-phenylpropyl)-8-methyl-8-(1-methylethyl)-8-azoniabicyclo[3.2.1]octane Bromode Monohydrate, Atropine Isopropyl Bromide; |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H30NO3.BrH.H2O/c1-14(2)21(3)16-9-10-17(21)12-18(11-16)24-20(23)19(13-22)15-7-5-4-6-8-15;;/h4-8,14,16-19,22H,9-13H2,1-3H3;1H;1H2/q+1;;/p-1/t16-,17+,18+,19?,21+;; |
| Type de solution | Neat |
| SMILES | OCC(C1=CC=CC=C1)C(O[C@H]2C[C@H]3CC[C@@H](C2)[N@@+]3(C)C(C)C)=O.[Br-].O |
| Afficher plus |