Learn More
Grant Instruments™ Documentation QI / QO
Code produit. 15241196
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Agitateur thermostaté pour microplaques Grant PHMP-100
Agitateur thermostaté pour plaque à puits profonds Grant TS-DW
Bains JBN / JBA
Bains sans agitation JBA et SBB
Bains / circulateurs réfrigérés Grant R4
Bain / circulateur thermostatique à agitation CS200G
Bain / circulateur thermostatique à agitation CXG
Bain / circulateur thermostatique à agitation Grant T100
Bain / circulateur thermostatique à agitation Grant TC120
Bain / circulateur thermostatique à agitation Grant TX150
Bain / circulateur thermostatique à agitation Grant TXF200
Centrifugeuse pour plaques PCR Grant CVP-2
Tous les bains à ultrasons analogiques Grant XUBA
Tous les bains à ultrasons numériques Grant XUB
Tous les modèles SBB Aqua Plus
Tous les modèles SUB Aqua Plus
Tous les modèles de chauffe-blocs Grant BTD
Tous les modèles de chauffe-blocs QBD
Tous les modèles de chauffe-blocs QBH
UVT-S-AR
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15241196
Marque: Grant Instruments™ IQOQ SBB AQUA PLUS
Offre aux utilisateurs d’équipements une comparabilité et une vérification accrues à l’aide de leurs instruments. La documentation QI / QO de Grant Instruments™ simplifie les procédures d’installation et de maintenance, réduit les erreurs courantes de l’utilisateur et établit un enregistrement clair des performances d’un instrument tout au long de sa durée de vie.
  • Qualification d’installation (QI) : l’instrument a été livré et installé conformément aux exigences du fabricant
  • Qualification opérationnelle (OQ) : l’instrument fonctionne conformément à sa spécification
  • Chaque kit de documentation QI / QO est spécifique à un équipement numéroté en série individuel et est fourni dans un format à reliure à anneaux facile à utiliser.
  • Il est recommandé d’acheter la documentation QI / QO au moment de la commande de l’équipement Grant Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Tous les modèles SBB Aqua Plus
Type de produit Documentation QI / QO