Learn More
IRAK inhibitor 3, MedChemExpress
Code produit. 16425618
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Code produit. 16425618
Marque: Medchem Express HY13277
MedChemExpress IRAK inhibitor 3 is an interleukin-1 (IL-I) receptor-associated kinase (IRAK) kinase modulator extracted from patent WO2008030579 A2.
IRAK inhibitor 3 is an interleukin-1 (IL-I) receptor-associated kinase (IRAK) kinase modulator extracted from patent WO2008030579 A2.
Spécification
Nom chimique ou matériau IRAK inhibitor 3
CAS 1012343-93-9
Couleur Gris
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H21N5O4S
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 13 mg/mL (29.58 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=S(C1=CC=C(CNC2=NN3C(C4=CC(OC)=C(C=C4)OC)=CN=C3C=C2)C=C1)(N)=O
Poids moléculaire (g/mol) 439.49
Poids de la formule 439.49
Pourcentage de pureté 98.17%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.