Learn More
Irbésartan, LoGiCal
Code produit 30462605
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30462605 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30462605 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0862.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Irbesartan
CAS 138402-11-6
Noms d’analytes ou de composants Irbesartan
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C25 H28 N6 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Irbesartan, 2-Butyl-3-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one
Formule InChI InChI=1S/C25H28N6O/c1-2-3-10-22-26-25(15-6-7-16-25)24(32)31(22)17-18-11-13-19(14-12-18)20-8-4-5-9-21(20)23-27-29-30-28-23/h4-5,8-9,11-14H,2-3,6-7,10,15-17H2,1H3,(H,27,28,29,30)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CCCCC1=NC2(CCCC2)C(=O)N1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn[nH]5
Nom IUPAC 2-butyl-3-[[4-[2-(1H-tétrazol-5-yl)phényl]phényl]méthyl]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-én-4-one
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 428.53
Quantité 10 mg
Poids de la formule 428,2325 g/mol