Learn More
Irbésartan, Mikromol™
Code produit 18064020
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18064020 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18064020 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0862.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Irbésartan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Irbesartan
CAS 138402-11-6
Noms d’analytes ou de composants Irbesartan
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C25 H28 N6 O
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Irbesartan, 2-Butyl-3-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one
Formule InChI InChI=1S/C25H28N6O/c1-2-3-10-22-26-25(15-6-7-16-25)24(32)31(22)17-18-11-13-19(14-12-18)20-8-4-5-9-21(20)23-27-29-30-28-23/h4-5,8-9,11-14H,2-3,6-7,10,15-17H2,1H3,(H,27,28,29,30)
SMILES CCCCC1=NC2(CCCC2)C(=O)N1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn[nH]5
Nom IUPAC 2-butil-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-ona
Poids moléculaire (g/mol) 428.53
Quantité 250 mg
Poids de la formule 428,2325 g/mol