Learn More
Iridium, 0,5 % sur poudre de carbone activée, réduit, nominalement 50 % mouillé avec de l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450141
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11450141 5 g 5g
11364447 25 g 25g
11374447 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11450141 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 038327.06
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7439-88-5 | Ir | 192.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-88-5
Formule moléculaire Ir
Poids moléculaire (g/mol) 192.22
Numéro MDL MFCD00011062
Clé InChI GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
CID PubChem 23924
ChEBI CHEBI:49666
Nom IUPAC iridium
SMILES [Ir]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iridium
Note relative au nom 0.5% on activated carbon powder, Reduced, nominally 50% water wet
Quantité 5 g