Learn More
Arséniate de sodium dihydraté, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit 12926324 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12926324 250 g Récipient de poudre en plastique 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 12926324 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S 227 250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon ISO — Guide 34.
Specifications
CAS 10048-95-0
Couleur Blanc
Forme physique Solide
Quantité 250 g
Formule moléculaire AsH15Na2O11
Numéro MDL MFCD00149179
Synonyme disodium arsenate heptahydrate, sodium acid arsenate, heptahydrate, sodium arsenate heptahydrate, sodium orthoarsenate heptahydrate, dibasic sodium arsenate heptahydrate, sodium arsenate, dibasic, heptahydrate, unii-90zq7g407w, disodium arsenate, heptahydrate, ccris 5553, arsenic acid h3aso4 , disodium salt, heptahydrate
Clé InChI KOLXPEJIBITWIQ-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].O[As]([O-])([O-])=O
Nom IUPAC hydrogénoarsorate de disodium heptahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 312.01
CID PubChem 61460
Poids de la formule 312.01g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Single-element Standard Solution for ICP. Iridium (Ir) 10000mg/l in HCl 10%
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .