Learn More
Chlorure d’iridium(III), anhydre, Ir 62 % min., Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Iridium(IV) chloride |
| Point de fusion | 763°C (decomposition) |
| Couleur | Brun à noir |
| Forme physique | Pièces de verre amorphe / poudre |
| Quantité | 1 g |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Aspect | Drak brown to black glassy amorphous pieces/powder |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.95% (Metal basis) |
| Informations sur la solubilité | It is insoluble in water. |
| Poids de la formule | 298.56 |