Learn More
Chlorure d’iridium(III), anhydre, Ir 62 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11356528
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11356528 5 g 5g
11346528 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11356528 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012158.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10025-83-9 | Cl3Ir | 298.57 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-83-9
Formule moléculaire Cl3Ir
Poids moléculaire (g/mol) 298.57
Numéro MDL MFCD00011063
Clé InChI DANYXEHCMQHDNX-UHFFFAOYSA-K
Synonyme iridium iv chloride, iridium tetrachloride, iridium chloride ircl4, iridic chloride, unii-pcg7kvc21i, pcg7kvc21i, acmc-1cp8w, iridium iv chloride, premion
CID PubChem 24815
Nom IUPAC tétrachloroiridium
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ir+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iridium(IV) chloride
Point de fusion 763°C (decomposition)
Couleur Brun à noir
Forme physique Pièces de verre amorphe / poudre
Quantité 5 g
Sensibilité Hygroscopic
Aspect Drak brown to black glassy amorphous pieces/powder
Plage de pourcentage du dosage 99.95% (Metal basis)
Informations sur la solubilité It is insoluble in water.
Poids de la formule 298.56