Learn More
Oxyde d’iridium(IV) dihydraté, Premion™, 99,99 % (base métallique), Ir 73 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11314708
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11314708 1 g 1g
11304708 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11314708 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043051.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 30980-84-8 | H2IrO3 | 242.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30980-84-8
Formule moléculaire H2IrO3
Poids moléculaire (g/mol) 242.23
Numéro MDL MFCD00011065
Clé InChI YEPXCFHWKVNVAX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iridium iv oxide hydrate, iro2.h2o, dioxoiridium hydrate, dioxoiridium-water 1/1, iridium iv oxide hydrate trace metals basis
CID PubChem 16212540
Nom IUPAC dioxo-iridium ; hydrate
SMILES O.O=[Ir]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Iridium (IV) oxide dihydrate
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 260.23 (224.20 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ir 73% min