Learn More
Solution étalon de plasma iridium, Ir 10,000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Iridium |
| Odeur | Characteristic |
| Densité | Approx. 1g/cm3 |
| Forme physique | Liquide |
| Type | Analytical Standard |
| Quantité | 500 mL |
| Qualité | Specpure |