Learn More
Poudre d’iridium, mailles -60, 99,95 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11326428
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2 g
10 g
Unit Size:
0.50g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11326428 0.5 g 0.50g
11306428 2 g 2g
11316428 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11326428 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 012070.02
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7439-88-5 | Ir | 192.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7439-88-5
Formule moléculaire Ir
Poids moléculaire (g/mol) 192.22
Numéro MDL MFCD00011062
Clé InChI GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
CID PubChem 23924
ChEBI CHEBI:49666
Nom IUPAC iridium
SMILES [Ir]
Specifications
Nom chimique ou matériau Iridium powder
Couleur Gris
Forme physique Poudre
Quantité 0.5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.95%