Learn More
Iridium trichloride, 99.9%, BLD Pharm™
Code produit 31029733
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31029733 100 mg
31015522 250 mg
31017361 5 g
31018591 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31029733 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD134882100mg
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Trace metals basis
Spécification
Nom chimique ou matériau Iridium trichloride
CAS 10025-83-9
Quantité 100 mg
Formule moléculaire Cl3Ir
Numéro MDL MFCD00011063
SMILES [Ir+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Poids moléculaire (g/mol) 298.58
Pourcentage de pureté 99.9%