Learn More
Fil d’iridium, dia. 0,125 mm (0,005 po), 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7058766
Click to view available options
Quantité:
10 cm
50 cm
Conditionnement:
10cm
50cm
Code produit. 11319278
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 043208.BS
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7439-88-5 | Ir | 192.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-88-5
Formule moléculaire Ir
Poids moléculaire (g/mol) 192.22
Numéro MDL MFCD00011062
Clé InChI GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
CID PubChem 23924
ChEBI CHEBI:49666
Nom IUPAC iridium
SMILES [Ir]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iridium wire
Note relative au nom 0.125mm (0.005 in.) dia.
Quantité 10 cm
Poids ≈0.28g/m
Forme Câble
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.9%