Learn More
Bolle Protection™ Lunettes de sécurité en polycarbonate IRIDPSI, zone de lecture
Code produit 15598281 Tous les produits Bollé Safety Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Revêtement de la lentille:
Antibuée, Antirayures
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Revêtement de la lentille Conditionnement
15598281 Antibuée, Antirayures 10 pièces
15256705 Antibuée, Antirayures 1 pièce
15276705 Antibuée, Antirayures 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15598281 Supplier Bolle Protection™ Supplier No. IRIDPSI2.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.24€
    127.67€ / 10 pièces
    Économisez 28.57€
    18% de réduction
View all promotions
Expédition estimée: 17-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Lunettes de sécurité ultra-modulaires et infiniment adaptables avec verres correctifs dioptriques. Les lunettes de sécurité en polycarbonate IRIDPSI Bollé Protection™ avec zone de lecture sont fournies avec des verres anti-rayures / anti-buée.
  • Verres transparents.
  • Zone de lecture.
  • Pont à mémoire de forme B-Flex réglable.
  • Branches pivotantes / avant inclinable.
  • TIPGRIP antiglisse.
  • Technologie approuvée pour une utilisation continue et qualité optique parfaite certifiée.
  • Revêtement anti-rayures.
  • Revêtement anti-buée.
  • Protection UVA / UVB à 99,9 %.
  • La protection des verres et de la monture contre les chocs à faible énergie résiste à une bille de 6 mm, 0,86 g à 45 m/s.
  • Protection des verres et de la monture contre les particules à grande vitesse à des températures extrêmes.
  • Résistance minimale garantie des lunettes de protection contre les risques quotidiens, y compris la chute des lunettes de protection sur le sol, le vieillissement par exposition à la lumière, l’exposition à la chaleur ou à la corrosion, etc.
  • Certificat de la norme européenne CE disponible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Conformité Certificat de la norme européenne CE disponible.
Type de lentille Zone de lecture : +2,5
Revêtement de la lentille Antibuée, Antirayures
Teinte de la lentille Transparent
Protection UV Oui