Learn More
Irinotecan hydrochloride, MedChemExpress
Code produit. 16401816
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Code produit. 16401816
Marque: Medchem Express HY16562A
MedChemExpress Irinotecan hydrochloride ((+)-Irinotecan hydrochloride) is a topoisomerase I inhibitor mainly used to treat colon cancer and rectal cancer.
Irinotecan hydrochloride ((+)-Irinotecan hydrochloride) is a topoisomerase I inhibitor mainly used to treat colon cancer and rectal cancer.
Spécification
Nom chimique ou matériau Irinotecan hydrochloride
CAS 100286-90-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C33H39ClN4O6
Quantité 500 mg
Synonyme (+)-Irinotecan hydrochlorideCPT-11 hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (200.60 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.33 mg/mL (5.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCC(N2CCCCC2)CC1)OC3=CC=C4N=C5C(CN6C(C(COC([C@@]7(CC)O)=O)=C7C=C65)=O)=C(CC)C4=C3.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 623.14
Poids de la formule 623.14
Pourcentage de pureté 98.03%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.