Learn More
Fer(0) pentacarbonyl, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10278333 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10278333 100 g Flacon en verre 100g
10175323 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10278333 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 412601000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 13463-40-6 | C5FeO5 | 195.90 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13463-40-6
Formule moléculaire C5FeO5
Poids moléculaire (g/mol) 195.90
Numéro MDL MFCD00011001
Clé InChI FYOFOKCECDGJBF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Pentacarbonyl iron
Nom IUPAC pentakis(methanidylidyneoxidanium) iron
SMILES [Fe].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron pentacarbonyl
Note relative au nom 99.5%
Couleur Marron à jaune orangé
Forme physique Liquide pouvant contenir des particules
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.50%
Formule linéaire Fe(CO)5
Fieser 01,519; 02,229; 03,167; 04,268; 05,357; 06,304; 10,221; 13,152; 17,270
Merck Index 15, 5143
Poids de la formule 195.90
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Densité 1.4900g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iron pentacarbonyl
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.