Learn More
Fer, réactif ACS, faible teneur en composés Mg et Mn, Thermo Scientific™
Code produit 15244248 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15244248 100 g 100g
15234248 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15244248 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 449071000
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 7439-89-6
Formule moléculaire Fe
Poids moléculaire (g/mol) 55.85
Numéro MDL MFCD00010999
Clé InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
CID PubChem 23925
ChEBI CHEBI:82664
Nom IUPAC fer
SMILES [Fe]
Spécification
Point d’ébullition 3000.0°C
Nom chimique ou matériau Iron
Point de fusion 1535.0°C
Quantité 100 g
Merck Index 15,5137
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 55.84
Qualité Réactif ACS
RUO– À des fins de recherche uniquement