Learn More
Arséniure de fer, 99,5 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11343228
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11343228 10 g 10g
11333228 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11343228 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036190.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Iron arsenide is used as a superconductor, semiconductor and in photo optic applications 
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12005-88-8
Formule moléculaire AsFe2
Poids moléculaire (g/mol) 186.612
Numéro MDL MFCD00151533
Clé InChI FDKAYGUKROYPRO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-arsa-2,3-diferracycloprop-1-ene, iron arsenide, pieces trace metals basis
CID PubChem 71310806
SMILES [Fe].[Fe]=[As]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron arsenide
Forme physique Grumeaux
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1557
Informations sur la solubilité It is insoluble in water.
Poids de la formule 186.62
Pourcentage de pureté 99.5%
Odeur Odorless
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iron arsenide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .