Learn More
Feuille de fer, 0,127 mm (0,005 po) d’épaisseur, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11364667
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
25 x 100 mm
Unit Size:
1 pièce
25mm
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11364667
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039707.FQ
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7439-89-6 | Fe | 55.85 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7439-89-6
Formule moléculaire Fe
Poids moléculaire (g/mol) 55.85
Numéro MDL MFCD00010999
Clé InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
CID PubChem 23925
ChEBI CHEBI:82664
Nom IUPAC fer
SMILES [Fe]
Specifications
Nom chimique ou matériau Iron foil
Note relative au nom 0.127mm (0.005 in.) thick
Quantité 25 x 100 mm
Poids ≈0.62g/25x25mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.5%