Learn More
Acétate de fer(II), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10165750 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10165750 50 g Flacon en verre 50g
10398970 10 g Flacon en verre 10g
13438498 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10165750 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 305370500
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 3094-87-9 | C4H6FeO4 | 173.93 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3094-87-9
Formule moléculaire C4H6FeO4
Poids moléculaire (g/mol) 173.93
Numéro MDL MFCD00058909
Clé InChI LNOZJRCUHSPCDZ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme iron ii acetate, ferrous acetate, iron diacetate, iron di acetate, iron 2+ acetate, acetic acid, iron 2+ salt, acetic acid, iron 2+ salt 2:1, unii-l80i7m6d3q, ferrousacetate
CID PubChem 18344
SMILES [Fe++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Iron(II) acetate
Point de fusion 190.0°C
Note relative au nom 95%
Couleur Marron ou gris à blanc
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 95%
Formule linéaire (CH3CO2)2
Nom IUPAC fer(2+) ; diacétate
Poids de la formule 173.93
Pourcentage de pureté 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(II) acetate
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Sicherheitshinweis
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron(II) acetate
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.