Learn More
Acétate de fer(II), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13438498 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
13438498 250 g Flacon en verre 250g
10398970 10 g Flacon en verre 10g
10165750 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13438498 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 305372500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3094-87-9 | C4H6FeO4 | 173.93 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3094-87-9
Formule moléculaire C4H6FeO4
Poids moléculaire (g/mol) 173.93
Numéro MDL MFCD00058909
Clé InChI LNOZJRCUHSPCDZ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme iron ii acetate, ferrous acetate, iron diacetate, iron di acetate, iron 2+ acetate, acetic acid, iron 2+ salt, acetic acid, iron 2+ salt 2:1, unii-l80i7m6d3q, ferrousacetate
CID PubChem 18344
SMILES [Fe++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(II) acetate
Point de fusion 190.0°C
Note relative au nom 95%
Couleur Marron ou gris à blanc
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 95%
Formule linéaire (CH3CO2)2
Nom IUPAC fer(2+) ; diacétate
Poids de la formule 173.93
Pourcentage de pureté 95%