Learn More
Acétate de fer(II), anhydre, poudre / grumeau brun clair, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11317418
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11317418 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11317418 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 031140.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 3094-87-9 | C4H6FeO4 | 173.93 g/mol
Iron(II) acetate is used as a mordant by the dye industry, as a catalyst in organic oxidation reactions and in carbon nanotube synthesis. It is used as a precursor in the production of other iron compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3094-87-9
Formule moléculaire C4H6FeO4
Poids moléculaire (g/mol) 173.93
Numéro MDL MFCD00058909
Clé InChI LNOZJRCUHSPCDZ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme iron ii acetate, ferrous acetate, iron diacetate, iron di acetate, iron 2+ acetate, acetic acid, iron 2+ salt, acetic acid, iron 2+ salt 2:1, unii-l80i7m6d3q, ferrousacetate
CID PubChem 18344
SMILES [Fe++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(II) acetate, anhydrous
Point de fusion 190°C to 200°C (decomposition)
Couleur Marron
Forme physique Poudre ou grumeau
Quantité 25 g
Odeur Characteristic
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC fer(2+) ; diacétate
Poids de la formule 173.94
compliance-icons
Identifiant produit
  • Iron(II) acetate, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..