Learn More
Chlorure de fer(II), 97 %, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11904191 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11904191 25 g Flacon en verre 25g
13418538 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11904191 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 389350250
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 7758-94-3 | Cl2Fe | 126.75 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-94-3
Formule moléculaire Cl2Fe
Poids moléculaire (g/mol) 126.75
Numéro MDL MFCD00011004
Clé InChI NMCUIPGRVMDVDB-UHFFFAOYSA-L
Synonyme Ferrous chloride
Nom IUPAC λ²-iron(2+) dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Fe++]
Spécification
Point d’ébullition 1026.0°C
Nom chimique ou matériau Iron(II) chloride
Point de fusion 677.0°C
Couleur Marron
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire FeCl2
Merck Index 15,407
Informations sur la solubilité Solubility in water: 644g/L
Poids de la formule 126.75
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iron(II) chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.