Learn More
Chlorure de fer(II), 97 %, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 13418538 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
250g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
13418538 250 g Flacon en verre 250g
11904191 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 13418538 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 389352500
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7758-94-3 | Cl2Fe | 126.75 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7758-94-3
Formule moléculaire Cl2Fe
Poids moléculaire (g/mol) 126.75
Numéro MDL MFCD00011004
Clé InChI NMCUIPGRVMDVDB-UHFFFAOYSA-L
Synonyme Ferrous chloride
Nom IUPAC λ²-iron(2+) dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Fe++]
Specifications
Point d’ébullition 1026.0°C
Nom chimique ou matériau Iron(II) chloride
Point de fusion 677.0°C
Couleur Marron
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire FeCl2
Merck Index 15,407
Informations sur la solubilité Solubility in water: 644g/L
Poids de la formule 126.75
Pourcentage de pureté 97%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Iron(II) chloride
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.