Learn More
Hydrate de chlorure de fer(II), cristaux jaunes-verts, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11341829
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
250g
25g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11341829 25 g 25g
11351829 250 g 250g
11371829 1 kg 1kg
11361829 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11341829 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012484.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Sensible à l’air
It is used as a reducing agent in metallurgy, in pharmaceutical preparations, as a mordant in dyeing and in sewage treatment. Ferrous chloride has a kind of niche application. During the laboratory synthesis of iron complexes, ferrous chloride acts as a reducing flocculating agent in wastewater treatment, particularly for wastes containing chromate. It is the precursor to hydrated iron(III) oxides that are magnetic pigments. Ferrous chloride is employed as a reducing agent in many organic synthesis reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23838-02-0
Formule moléculaire Cl2Fe . x H2O
Poids moléculaire (g/mol) 126.75
Numéro MDL MFCD00149711
Clé InChI NMCUIPGRVMDVDB-UHFFFAOYSA-L
Synonyme Iron dichloride, Iron protochloride
Nom IUPAC λ²-iron(2+) dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Fe++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(II) chloride hydrate
Couleur Vert-jaune
Forme physique Cristalline
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol and acetone. Insoluble in ether.
Poids de la formule 126.75 (Anhydrous)
Qualité Réactif
Odeur Odorless
Sensibilité Air Sensitive
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iron(II) chloride hydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .