Learn More
Chlorure de fer(II) tétrahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11497797
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11497797 250 g 250g
11487797 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11497797 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16327.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.75€
    37.65€ / 250g
    Économisez 8.10€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 13478-10-9 | Cl2FeH8O4 | 198.805 g/mol
Le chlorure de fer(II) tétrahydraté est utilisé comme agent réducteur en métallurgie, dans les préparations pharmaceutiques, comme mordant dans la teinture et dans le traitement des eaux usées. Le chlorure ferreux offre une sorte d’application de niche. Lors de la synthèse en laboratoire de complexes de fer, le chlorure ferreux fait office d’agent réducteur de floculation dans le traitement des eaux usées, notamment pour les déchets contenant du chromate. Il s’agit du précurseur des oxydes de fer(III) hydratés qui sont des pigments magnétiques. Le chlorure ferreux est utilisé comme agent réducteur dans de nombreuses réactions de synthèse organique.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de fer(II) tétrahydraté est utilisé comme agent réducteur en métallurgie, dans les préparations pharmaceutiques, comme mordant dans la teinture et dans le traitement des eaux usées. Le chlorure ferreux offre une sorte d’application de niche. Lors de la synthèse en laboratoire de complexes de fer, le chlorure ferreux fait office d’agent réducteur de floculation dans le traitement des eaux usées, notamment pour les déchets contenant du chromate. Il s’agit du précurseur des oxydes de fer(III) hydratés qui sont des pigments magnétiques. Le chlorure ferreux est utilisé comme agent réducteur dans de nombreuses réactions de synthèse organique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. Hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec une base forte, les acides forts, l’oxyde d’éthylène et les puissants agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13478-10-9
Formule moléculaire Cl2FeH8O4
Poids moléculaire (g/mol) 198.805
Numéro MDL MFCD00149709
Clé InChI WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
Synonyme ferrous chloride tetrahydrate, iron ii chloride tetrahydrate, iron dichloride tetrahydrate, cl2fe.4h2o, fecl2.4h2o, iron chloride, tetrahydrate, dichloroiron-water 1/4, iron ii chloride tetra hydrate, ae>> nciu eae r masculineiii
CID PubChem 16211588
ChEBI CHEBI:86249
Nom IUPAC dichlorure de fer tétrahydraté
SMILES O.O.O.O.Cl[Fe]Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(II) chloride tetrahydrate
Quantité 250 g
Odeur Odorless
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Densité 1.93
Formule linéaire FeCl2·4H2O
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,4043
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 198.81 (126.75 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%