Learn More
Chlorure de fer(II) tétrahydraté, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10338150 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
5g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10338150 1 kg Flacon en verre 1kg
10348150 5 g Flacon en verre 5g
10401251 250 g Flacon en verre 250g
11994181 5 kg Flacon en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10338150 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 205080010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    155.00€
    139.65€ / 1kg
    Économisez 15.35€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 13478-10-9 | Cl2Fe·4H2O | 198.81 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13478-10-9
Formule moléculaire Cl2Fe·4H2O
Poids moléculaire (g/mol) 198.81
Clé InChI WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
Synonyme ferrous chloride tetrahydrate, iron ii chloride tetrahydrate, iron dichloride tetrahydrate, cl2fe.4h2o, fecl2.4h2o, iron chloride, tetrahydrate, dichloroiron-water 1/4, iron ii chloride tetra hydrate, ae>> nciu eae r masculineiii
CID PubChem 16211588
ChEBI CHEBI:86249
Nom IUPAC dichlorure de fer tétrahydraté
SMILES O.O.O.O.Cl[Fe]Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(II) chloride tetrahydrate
Point de fusion 105.0°C to 110.0°C
Couleur Jaune à vert
Forme physique Poudre cristalline, cristaux ou morceaux
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire FeCl2·4H2O
Merck Index 14,4043
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1600g/L (10°C) 4100g/L (100°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 198.81
Pourcentage de pureté ≥99%
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iron(II) chloride tetrahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.