Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Iron(Ii) Chloride Tetrahydrate |
| Quantité | 250 g |
| Formule linéaire | FeCl2 · 4H2O |
| Numéro UN | 3260 |
| Poids de la formule | 198.81g/mol |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Qualité | ReagentPlus |
| Tension de vapeur | 10mmHg (693°C) |