Learn More
Tétrahydrate de chlorure de fer(II), TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Iron(II) Chloride Tetrahydrate |
| Quantité | 25 g |
| Formule InChI | InChI=1S/2ClH.Fe.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2 |
| Poids de la formule | 197.9149 |