Learn More
Chlorure de fer(II), ultra sec, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Description
Iron(II) chloride is used in the synthesis of iron complexes like iron(II) hydroxide. It acts as a precursor to hydrated iron(III) oxides that are magnetic pigments. It serves as a reducing agent in organic synthesis. Also, used as a reducing flocculating agent in wastewater treatment, especially for wastes containing chromate. It is used as an intermediate, in pigments, processing aids and in solids separation agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 1023°C |
| Nom chimique ou matériau | Iron(II) chloride, Ultra dry |
| Point de fusion | 674°C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Billes |
| Quantité | 1 g |
| Odeur | Odorless |
| Sensibilité | Air sensitive; Hygroscopic |
| Aspect | Off-white powder |
| Tension de vapeur | 13.3hPa at 700°C |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Iron(II) chloride, ultra dry
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.