Learn More
Gluconate de fer dihydraté, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11480398
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11480398 500 g 500g
11470398 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11480398 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24561.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 22830-45-1 | C12H26FeO16 | 482.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22830-45-1
Formule moléculaire C12H26FeO16
Poids moléculaire (g/mol) 482.17
Numéro MDL MFCD00150872
Clé InChI OKGNXSFAYMSVNN-SYAJEJNSSA-L
Synonyme iron ii gluconate hydrate
CID PubChem 131851469
SMILES O.O.[Fe++].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(II) gluconate dihydrate
Point de fusion ∼140°C
Quantité 500 g
Nom IUPAC fer ; (2R,3S,4R,5)-2,3,4,5,6-acide pentahydroxyhexanoïque ; dihydrate
Poids de la formule 482.19 (446.19 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 94%