Learn More
Oxyde de fer(II,III), 97 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11331769
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11331769 1 kg 1kg
11311769 5 kg 5kg
11321769 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11331769 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012374.A1
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1317-61-9 | Fe3O4 | 231.53 g/mol
Mostly it is used as a black- pigment -catalyst in the Haber process and in the water gas shift reaction. It is used as a contrast-agent in MRI scanning, whereas it is used as a pigment in magnetic applications, polishing compounds, cosmetics, medicines, polymer, rubber, filler, building, construction, appliances, and magnetic inks.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1317-61-9
Formule moléculaire Fe3O4
Poids moléculaire (g/mol) 231.53
Numéro MDL MFCD00011010
Clé InChI WTFXARWRTYJXII-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Ferrosoferric oxide, Ferric ferrous oxide
Nom IUPAC diiron(3+) λ²-iron(2+) tetraoxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[Fe++].[Fe+3].[Fe+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(II, III) oxide
Point de fusion 1538°C
Forme physique Poudre maillée de -325
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 97% (metals basis)
Informations sur la solubilité Insoluble in water and organic solvents. Soluble in concentrated mineral acids.
Poids de la formule 231.54
Indice de réfraction 3
Densité 5.2 g/mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • Iron(II,III) oxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..