Learn More
Oxalate de fer(II) dihydraté, Puratronic™, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Description
It is used as photographic developer for silver bromide-gelatin plates. It imparts greenish-brown tint to optical glass (sunglasses, windshields, railroad car windows), for decorative glassware, pigment for plastics, paints and lacquers. It acts as reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Iron(II) oxalate dihydrate |
| Point de fusion | 190°C (decomposition) |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 25 g |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Densité | 2.28 g/mL |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. Insoluble in acetic acid. |
| Nom IUPAC | fer(2+) ; oxalate ; dihydrate |
| Poids de la formule | 179.90 (143.87 Anhydrous) |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Iron(II) oxalate dihydrate, Puratronic
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..