Learn More
Concentré de sulfate de fer(II), Solstice
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Iron(II) sulfate concentrate |
| CAS | 10028-21-4 |
| Forme physique | Crystalline Powder |
| Quantité | 1 Pc. |
| Numéro MDL | MFCD00011014 |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Poids moléculaire (g/mol) | 278.01 |
| Pourcentage de pureté | 99.0 to 103.4% |
| Qualité | ACS |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Iron(II) sulphate concentrate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: iron (II) sulphate