Learn More
Sulfate de fer(II) heptahydraté, 77-90 %, extra pur, séché, SLR, Fisher Chemical
Product Code. 10794561 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Unit Size:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10794561 1 kg Récipient de poudre en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10794561 Supplier Fisher Chemical Supplier No. I/1159/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Point d’ébullition 300°C
Point de fusion 64°C
CAS 7782-63-0
Couleur Bleu-vert
pH 3 to 4
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Formule moléculaire FeH14O11S
Numéro MDL MFCD00149719
Synonyme iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
Clé InChI SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Nom IUPAC fer (2+) ; sulfate ; heptahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 278.01
CID PubChem 62662
ChEBI CHEBI:75836
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Tension de vapeur 14.6mmHg at 25°C
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Fer (II) sulfate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.