Learn More
Sulfate de fer (II) heptahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11482178
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11482178 2500 g -
11472178 500 g 500g
11492178 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11482178 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15178.0E
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 7782-63-0 | FeH14O11S | 278.01 g/mol
Le sulfate de fer(II) heptahydraté est utilisé comme précurseur dans la préparation d’autres composés du fer tels qu’un conditionneur de pelouse et un mordant pour la teinture de laine. Il est activement utilisé dans la fabrication de l’encre, notamment l’encre de galle de fer. En tant qu’agent réducteur, il participe à la réduction du chromate dans le ciment. Il est également utilisé dans les usines de traitement de l’eau industrielle pour éliminer le phosphate. Il intervient également dans le procédé de raffinage de l’or pour précipiter l’or métallique. Les menuisiers ont recours à des solutions aqueuses de sulfate ferreux pour colorer le bois d’érable d’une teinte argentée. Il s’emploie dans le traitement de la chlorose ferrique due à une carence en fer dans l’horticulture.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfate de fer(II) heptahydraté est utilisé comme précurseur dans la préparation d’autres composés du fer tels qu’un conditionneur de pelouse et un mordant pour la teinture de laine. Il est activement utilisé dans la fabrication de l’encre, notamment l’encre de galle de fer. En tant qu’agent réducteur, il participe à la réduction du chromate dans le ciment. Il est également utilisé dans les usines de traitement de l’eau industrielle pour éliminer le phosphate. Il intervient également dans le procédé de raffinage de l’or pour précipiter l’or métallique. Les menuisiers ont recours à des solutions aqueuses de sulfate ferreux pour colorer le bois d’érable d’une teinte argentée. Il s’emploie dans le traitement de la chlorose ferrique due à une carence en fer dans l’horticulture.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’alcool.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7782-63-0
Formule moléculaire FeH14O11S
Poids moléculaire (g/mol) 278.01
Numéro MDL MFCD00149719
Clé InChI SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Synonyme iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
CID PubChem 62662
ChEBI CHEBI:75836
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(II) sulfate heptahydrate
Point de fusion 64°C (in -6H2O)
Quantité 2500 g
Sensibilité Air Sensitive
Densité 1.897
Formule linéaire FeSO4·7H2O
Merck Index 14,4057
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Nom IUPAC fer (2+) ; sulfate ; heptahydraté
Poids de la formule 278.02 (151.91 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • sulfate de fer(II) (1:1), heptahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..