Learn More
Sulfate de fer (II) heptahydraté, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Iron(II) sulfate heptahydrate |
| Point de fusion | 64.0°C |
| Couleur | Bleu à vert |
| Forme physique | Crystals |
| Quantité | 5 kg |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.5% |
| Formule linéaire | FeSO4·7H2O |
| Fieser | 01,393; 04,237; 05,308 |
| Merck Index | 15,4084 |
| Show More |
Safety and Handling
- Iron(II) sulfate heptahydrate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Iron(II) sulfate heptahydrate